피펫 팁, Chem-Resin™
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
613-6480EA 50250 KRW
613-6480 613-6473 613-6484 613-6450 613-6472 613-6482 613-6481 613-6449 613-6477 613-6487 613-6476 613-6475 613-6486 613-6452 613-6485 613-6447 613-6479 613-6478 613-6489
피펫 팁, Chem-Resin™
피펫 팁
이 팁은 까다로운 강한 극성 용매 또는 전기 음성도가 낮은 시약 작업을 위한 솔루션을 제공합니다.
  • 더 중립적인 표면 장력
  • Chem-Resin™이 포함된 수동 팁
팁 표면의 감소된 소수성은 이러한 종류의 화학물질을 적은 양으로 끌어내고 드립이 없는 분주를 가능하게 합니다.