Taq DNA 중합효소, 200000 U
공급업체: Avantor
VWR®
733-2479EA 89622000 KRW
733-2479
Taq DNA 중합효소, 200000 U
핵산 시약 중합효소 및 PCR 키트
Taq DNA 중합효소는 내열성 재조합 DNA 중합효소로 프라이머 확장 및 기타 분자 생물학 분야에서 매우 높은 활성을 나타냅니다. 효소는 thermus aquaticus에서 분리되며 분자량은 약 94kDa입니다.
  • -20 °C에서 보관
효소는 20mM tris-HCl pH 8,5, 100mM KCl, 0,1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5% tween 20, 0.5% NP40, 50% 글리세롤로 공급됩니다.
주의: 시험관 내 실험실용 시약입니다.