뷰렛, PTFE 키 스톱콕, rotaflow, Class B, Rankem™
공급업체: Avantor
RANKBU-RP-100-BEA 59852 KRW
RANKBU-RP-100-B RANKBU-RP-050-B RANKBU-RP-010-B RANKBU-RP-025-B
뷰렛, PTFE 키 스톱콕, rotaflow, Class B, Rankem™
뷰렛
PTFE 키가 있는 Rotaflow 범용 나사산 스톱콕이 장착된 뷰렛.
  • 붕규산 유리로 제조
  • 눈금 새겨짐
증명: IS 1997:2008, ISO 385:2005의 Class A에 따른 정확도.