뷰렛, 유리키 마개, 직선, class A, Rankem™
공급업체: Avantor
RANKBU-SG-050-AEA 0 KRW
RANKBU-SG-100-A RANKBU-SG-050-A RANKBU-SG-010-A RANKBU-SG-025-A
뷰렛, 유리키 마개, 직선, class A, Rankem™
뷰렛
붕규산 유리로 만든 눈금이 있는 뷰렛, 직선 보어, 클래스 A(인증서 포함).
10ml 뷰렛에는 컵 상단이 있습니다.