Diisopropylamine ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
Danger
87031.320EA 662000 KRW
87031.320 87031.290 87031.460
Diisopropylamine ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diisopropylamine
포뮬러: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
끊는점: 84 °C (1013 hPa)
녹는점: -61 °C
인화점: -17 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00008862
CAS 번호: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck 색인: 13,03219
Order Now
사양 테스트 결과
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC) ≥99,0%
Relative density (20/4°C) 0,715 - 0,716
Water (K. F.) ≤ 0,3 %
Identity (IR) Passes test