VWR®, TLC Aluminium Plates, Silica, Unmodified Layers
공급업체: VWR
VWR®
551-0018EA 100050 KRW
551-0018 551-0005 551-0020 551-0032 551-0021
VWR®, TLC Aluminium Plates, Silica, Unmodified Layers
샘플 판독-TLC 플레이트
VWR® TLC 알루미늄 플레이트는 쉽고 빠른 샘플 어플리케이션에 알맞는 제품입니다. VWR® TLC 플레이트는 실험에 따라 다양한 플레이트 크기에 맞게 잘라서 사용할 수 있습니다.
  • 짧은 시간 내, 높은 샘플 처리량
  • HPLC 또는 Flash 크로마토그래피의 파일럿 제품으로 적합
  • 스크리닝 테스트에 적합
인디케이터: 단파장 자외선 (254 nm)을 위한 녹색 형광을 가진 망간 활성 아연 실리카로 제작되었습니다.
바인더: 대부분의 유기 용매에서 안정적입니다.
입자 크기: 5 - 17 µm