바이오하자드 백 컨테이너
공급업체: VWR
129-0254EA 250450 KRW
129-0254 129-0255 129-0252 129-0253 129-0251
바이오하자드 백 컨테이너
쓰레기통 Waste Bins
바이오하자드 백 컨테이너는 내구성과 누출 없는 성능을 위해 단단한 고밀도 폴리에틸렌으로 만들어졌습니다.
  • 오토클레이브 불가능
  • 실험실에서의 추가 안전을 위한 스냅 온/오프 뚜껑
주황색 배경에 검정색으로 인쇄된 바이오하자드 폐기물 기호가 있는 흰색.
주문 정보:Starter 키트에는 100개의 오렌지색, 2mm VWR® 폴리프로필렌 바이오하자드 백이 표시기와 함께 포함되어 있습니다.