VWR®, 알람이 있는 3중 온도계, BCT 2x0/NCT 1x0
공급업체: VWR
VWR®
620-2716EA 93070 KRW
620-2716 620-2715 620-2717 620-2711
VWR®, 알람이 있는 3중 온도계, BCT 2x0/NCT 1x0
온도계 Digital Thermometers
이 디지털 알람 온도계는 주변 환경에서 사용하기 위한 것입니다. 실험실 및 약국의 냉각 및 동결 영역의 온도를 제어하기 위해 설계되었습니다.
  • 광학 및 음향 알람
  • 동시에 현재 및 최고/최저 온도 표시
  • °C와 °F 간 전환
  • 3점 교정 인증서
표준 알람 기능 외에도 음향 알람이 활성화된 상태에서 알람 확인 버튼을 눌러 음향 알람을 확인할 수 있습니다. 광학 알람은 측정된 값이 한계값 내에 있을때까지 유지됩니다.
* 외부 센서
** 내부 센서
납품 정보: 모델 BCT 210 및 BCT 220은 글리콜 용액이 담긴 유리병과 함께 배송됩니다.
주의: 손 안전 주의, 절단 위험! 병이 균열되었는지 확인하세요. 글리콜 용액의 최종 노출에 유의하십시오. 병이 새는 경우에는 니트릴 고무 장갑을착용하십시오.