VWR®, 클린룸 장갑, 니트릴, 멸균됨, ISO 5
공급업체: VWR
VWR®
112-5428EA 336590 KRW
112-5428 112-5429 112-5430 112-5431 112-5426 112-5427
VWR®, 클린룸 장갑, 니트릴, 멸균됨, ISO 5
장갑
VWR 클린룸 소프트 니트릴 장갑은 아크릴로니트릴 부타디엔으로 제조됩니다.
  • 텍스쳐 처리된 손가락과 비드처리된 소매가 있는 양손잡이형
  • 천연 고무 라텍스 무함유
  • 정전기 분산
  • 일회용
  • SAL 10⁻⁶에 대한 감마선 조사에 의한 살균
ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100)이상의 클린룸에서 사용하기에 적합합니다.
증명: EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016