VWR® Ultra-High Performance Centrifuge Tubes
공급업체: VWR
VWR®
525-1101EA 183020 KRW
525-1101 525-1100 525-1089 525-1088 525-1087 525-1086 525-1085 525-1084 525-1109 525-1107 525-1105 525-1103 525-1083 525-1082 525-1081 525-1113 525-1111 525-1099 525-1098 525-1097 525-1096 525-1095 525-1094 525-1093 525-1092 525-1091 525-1090
VWR® Ultra-High Performance Centrifuge Tubes
튜브 Centrifuge Tubes
누출 방지, 원뿔형 바닥 원심분리 튜브는 고속 원심분리 중 파손 및 누출을 방지하고 사용자가 시료의 양과 색상을 쉽게 볼 수 있도록 세포 독성이 없는 의료용 등급 레진 으로 만들어졌습니다.
HDPE 캡은 두 가지 스타일로 제공됩니다. 플랫 캡은 누출 방지 기능이 있으며 밀봉된 튜브를 완전히 고정하는 몰드형 탄성 밀봉 링이 특징입니다. 이 캡은 케미컬 볼텍싱과 긴 로커 인큐베이션에 이상적입니다. 플러그 캡은 깊이 밀봉되어 있어 안전한 밀봉을 제공하여 보관 기간을 연장할 수 있습니다.
증명: Class 100000 실내 환경에서 제조되었습니다. ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에 따라 제조되었습니다. RoHS 요구사항을 충족합니다.
주문 정보:벌크 포장된 제품은 튜브와 함께 제공되며, 캡은 별도로 주문해야 합니다.
주의: 오토클레이브 시 캡을 튜브에 느슨하게 부착해야 합니다.