VWR® Traceable®, Indoor/Outdoor Digital Thermometer with Giant Dual-Display and Calibration
공급업체: VWR
VWR® Traceable®
620-2713EA 136025 KRW
620-2713
VWR® Traceable®, Indoor/Outdoor Digital Thermometer with Giant Dual-Display and Calibration
온도계 Digital Thermometers
이 온도계는 멀리서도 쉽게 읽을 수 있는 점보 디지털 디스플레이가 특징입니다.
  • 포함된 NIST 추적 가능한 교정으로 정확하고 신뢰할 수 있는 측정
  • °F/°C 선택 가능
  • LCD 3,5 자리 1,25" 디스플레이
  • 벽걸이 또는 탁상 스탠드에 놓을 수 있음
  • HI/Lo 알람
증명: NIST 추적 가능한 교정은 ISO, FDA, cGMP, VFC, CAP, CLIA 및 공동 위원회 요구 사항에 대한 품질 및 규정 준수를 충족하는 데 도움이 됩니다.
주문 정보:1년 보증기간.
납품 정보: 프로브, 배터리 1개, 데이터가 포함된 NIST-Traceable 교정 인증서가 포함되어 있습니다.