VWR®, 플랫 스크류 캡이 있는 마이크로 원심분리기 튜브
공급업체: VWR
VWR®
525-1157EA 627530 KRW
525-1157 525-1146 525-1156 525-1145 525-1144 525-1155 525-1143 525-1141 525-1140 525-1139 525-1149 525-1138 525-1159 525-1137 525-1148 525-1158 525-1147 525-1160
VWR®, 플랫 스크류 캡이 있는 마이크로 원심분리기 튜브
튜브 Microcentrifuge Tubes
초투명 USP Class VI PP로 만들어진 이 튜브는 내용물을 보기 쉽습니다.
  • RNase-, DNase-free 및 내독소 없음
  • 새겨진 눈금으로 정확성 보장
  • 대부분의 일반 로터와 맞음
  • 라벨 부착을 위한 매끄러운 표면
  • 방사선 조사에 의해 멸균된 튜브
These tubes feature universal screw threads for use with most popular brand screw caps. Low profile caps include a silicone rubber O-ring, ensuring a leakproof seal. (Please NOTE: Silicone O-rings have been used from June 22, 2022, first lot number: 220622626D. Manufacturer stopped using the MCT cap with ethylene propylene O-ring after June 22, 2022.)
튜브와 캡은 121 °C에서 오토클레이브 가능하며 -80°C까지 동결할 수 있습니다.
증명: Class 100 000 클린룸 환경에서 제조됩니다.
ISO 13485:2016 및 ISO 9001:2015 품질 관리 시스템에서 제조됩니다.
모든 로트에 대한 인증서가 제공됩니다.
납품 정보: 튜브는 백 당 500개 포장되어 있습니다. 다양한 캡 팩 (525-1187)에는 빨간색, 주황색, 노란색, 파란색 및 녹색이 같은 양으로 들어 있습니다.