Sulphuric acid fuming 65% (SO₃), GPR RECTAPUR®
Danger
동의어: Oleum
86153.290EA 328790 KRW
86153.290 86153.243
Sulphuric acid fuming 65% (SO₃), GPR RECTAPUR®
Sulphuric acid fuming
포장: Two 1 L glass bottles in a metal can with Vermiculite
포뮬러: H₂O₇S₂ (H₂SO₄ + SO₃)(1:2)
MW: 80,06 g/mol
끊는점: 64 °C (1013 hPa)
녹는점: 1 °C
밀도: 1,99 g/cm3 (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00137792
CAS 번호: 8014-95-7
EINECS: 231-976-8
UN: 1831
ADR: 8 (6.1),I
Order Now
사양 테스트 결과
Content of free SO₃ (acidimetric) 64 – 66%