캡이 있는 마이크로 원심분리 튜브, VWR® 표준 라인
공급업체: VWR
VWR®
VWRU10025-730EA 98517 KRW
VWRU10025-730 VWRU10025-726 VWRU10025-716 VWRU10025-738 VWRU10025-724 VWRU10025-736 VWRU10025-714 VWRU10025-722 VWRU10025-734 VWRU10025-720 VWRU10025-732 VWRU10025-728 VWRU10026-086 VWRU10025-718
캡이 있는 마이크로 원심분리 튜브, VWR® 표준 라인
튜브 Microcentrifuge Tubes
캡이 있는 마이크로 원심분리 튜브는 아주 투명하고, 고품질 USP Class 6 감마 내성 PP로 제작되었습니다.
  • 3가지 용량 사용 가능: 0,5, 1,5, 2,0 ml
  • 새겨진 눈금으로 정확성 보장
  • 매끈하고 반투명한 몸체 표면과 함께 평평하고 반투명한 캡
  • 명확하고 읽기 쉬운 마킹 영역 제공
  • 최대 25000 ×g까지 회전할 수 있는 튜브
  • 121 °C에서 오토클레이브 가능 및 -80 °C까지 동결 가능
  • DNase-/RNase-free 및 비발열성
반복적인 캡 잠금을 견디고 끓는 동안 터지지 않는 포지티브 밀봉이 특징입니다. 튜브는 모든 표준 로터에 맞습니다.
증명: TSE/BSE-free 인증되었습니다.
포장: 봉지에 포장된 튜브는 내구성있고 재밀봉 가능한 지퍼 잠금 백에 포장됩니다. 내부 포장은 로트 대 로트 간 추적이 가능하도록 개별적으로 라벨이 붙어있습니다.