VWR® RV+ Rotary Vane Pumps, Two-Stage
공급업체: VWR
VWR®
181-0573EA 0 KRW
181-0573 181-0574 181-0498 181-0499 181-0571 181-0572 181-0504 181-0503
VWR® RV+ Rotary Vane Pumps, Two-Stage
펌프 Vacuum Rotary Vane Pumps
RV+ 2단계 회전 베인 펌프 시리즈는 안정적인 작동, 긴 제품 수명 및 서비스 주기 연장에 대한 신뢰성을 제공합니다.
  • 더 큰 오일 챔버로 활성적인 화학 물질을 희석하여 화학 반응 및 오일 파손 위험 감소
  • 냉각 펌프로 오일 분해 속도 감소
  • 내부 케이싱의 PTFE 코팅 및 펌프 모듈의 검은색 산화물 코팅으로 부식 속도가 느려지고 서비스 주기 연장
  • 주요 기능으로 오일 교환 간격 연장 및 유지보수 비용 절감
  • 가스 밸러스트 기능은 펌프를 응축성 액체로부터 보호
  • 매우 조용하고 방해받지 않는 작업을 위한 낮은 소음 수준
  • 전원 고장 시 역류 방지 밸브
RV+ 펌프는 모듈식 구조의 컴팩트한 디자인으로 유지 관리가 용이합니다.
RV2.5+ 펌프는 동결 건조, 진공 오븐, Schlenk 라인, 터보 분자 펌프 배킹, 가스 제거, 용기/챔버 배기에 적합합니다.
RV3+ 펌프는 Schlenk 라인(진공 매니폴드), 동결 건조기(리오필리제), 진공 오븐 및 기타 실험실 분야에 적합합니다.
RV6+ 펌프는 진공 농축기, Schlenk 라인(진공 매니폴드), 동결 건조기(리오필리제), 진공 오븐 및 기타 실험실 분야에 적합합니다.
RV8+ 펌프는 동결 건조기(리오필리제), 진공 오븐 및 기타 실험실 분야에 적합합니다.
RV18+ 펌프는 동결 건조, 진공 오븐, HVAC/냉동 서비스, 코팅기, 확산 펌프 및 터보 분자 펌프 백킹, 야금/진공 용광로, 램프 제조, 공간 시뮬레이션, 가스 제거, 용기/챔버 배기에 적합합니다.
증명: UL 및 전체 EMC 승인.
주문 정보:RV+ 시리즈 펌프는 플러그 CEE, UK, CH가 있는 주전원 연결 케이블 IEC가 함께 제공됩니다. 진공 펌프 오일; 어댑터 호스 노즐.
RV+ 시리즈 패키지에는 플러그 CEE, UK, CH가 있는 주전원 연결 케이블 IEC가 포함됩니다. 진공 펌프 오일; 오일 미스트 분리기; 볼 밸즈; 어댑터 호그 노즐; 클램프 링; 센터링 링; IEC male-female 케이블.
2년의 보증기간과 다양한 유지보수 키트를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 로컬 Avantor 담당자에게 문의해주세요.