Mercury ≥99.6%, GPR RECTAPUR® Reag. Ph. Eur.
|
Danger
|
86136.230EA
0
KRW
86136.230
Mercury ≥99.6%, GPR RECTAPUR® Reag. Ph. Eur.
Mercury
포뮬러:
Hg MW: 200,59 g/mol 끊는점: 356.5 °C (1013 hPa) 녹는점: –39 °C 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00011035 CAS 번호: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8,III Merck 색인: 13,05925 |
사양 테스트 결과
Assay | Min. 99,6 % |
Insoluble in HNO₃ | Max. 0,002 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0,0005 % |
Iron (Fe) | Max. 0,0005 % |
Loss on drying | Max. 0,003 % |