VWR® M4, UV/가시광선 분광광도계
공급업체: VWR
VWR®
634-1227EA 12238465 KRW
634-1227 634-1087
VWR® M4, UV/가시광선 분광광도계
분광광도계 및 광도계 UV/Visible Spectrophotometers
xenon 램프가 깜빡이는 M4 단일 분할 빔 분광광도계는 사용이 간편하고 높은 정확도를 제공합니다.
  • 샘플 및 블랭크 변동성을 동시에 모니터링할 수 있는 단일 분할 빔 설계
  • UV 및 가시광선 영역에서 매우 강한 에너지를 갖는 Xenon 플래시 램프
  • 다양한 인터페이스를 통해 Windows® 기반 컴퓨터에 연결
정의된 모든 파장에서 흡광도 및 투과율을 측정하고 그래프를 생성하고 피크와 밸리를 검색하며 내장된 방법을 통해 그래프를 분석합니다.
어플리케이션은 광도 측정, 다중 파장 측정, 정량 분석, 동적 측정, DNA/단백질 측정 및 스펙트럼 측정을 포함합니다.
납품 정보: 사용자 설명서, 10 mm 석영 큐벳, 10 mm 유리 큐벳, 퓨즈, 전원 케이블 및 먼지 덮개가 함께 제공됩니다.