Calcium sulphate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying, without indicator, J.T.Baker®
공급업체: Avantor
L056-07EA
0
KRW
L056-07
L056-02
Calcium sulphate, Drierite™ 3 mm (8 mesh) for drying, without indicator, J.T.Baker®
Calcium sulphate
포뮬러:
CaO₄S MW: 136,14 g/mol 녹는점: 1350 °C 밀도: 2,964 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00010912 CAS 번호: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 UN: 0000 Merck 색인: 13,01711 |
사양 테스트 결과
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |