Dextran, M.W. 60000 - 90000, low fraction, J.T.Baker®
공급업체: Avantor
G200-05EA 1836000 KRW
G200-05
Dextran, M.W. 60000 - 90000, low fraction, J.T.Baker®
Dextran
포뮬러: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
보관 온도: ambient
MDL 번호: MFCD00130935
CAS 번호: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Order Now
사양 테스트 결과
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test