VWR® Micro Star 30R, 마이크로 원심분리기, 고속, 범용, 냉동
공급업체: VWR
VWR®
521-2574EA 19193925 KRW
521-2574 521-2575
VWR® Micro Star 30R, 마이크로 원심분리기, 고속, 범용, 냉동
원심분리기 Microcentrifuges
소형 Micro Star 30R 냉동 원심분리기는 고속 마이크로 원심분리기와 다목적 원심분리기의 기능을 결합한 경제적이고 다목적이며 사용하기 쉬운 크로스오버(cross-over) 원심분리기입니다. 이 조용하고 부드럽게 작동하는 원심분리기는 마이크로튜브(24×1,5/2,0 ml), 마이크로플레이트 및 15/50ml 원뿔형 로터와 5ml 튜브용 16-place 로터 및 6개의 혈액 채취 튜브용 스윙 버킷 로터를 수용합니다.
  • 사전 냉각 기능이 있는 -9 ~+40°C의 온도 범위
  • 최고 속도: 31150×g (18000 min-1)
  • 10초~99,5분 또는 연속 타이머
  • 최대 100개의 사용자 정의 프로그램 저장
  • 자동 로터 인식, 불균형 감지 및 빠른 회전 가능
  • 2020년부터 유효한 EU 기준에 따른 GWP 및 CO₂ 배출량이 낮은 냉매
  • 6가지 다른 로터 사용가능
주문 정보:Micro Star 30R은 로터 없이 또는 aerosol-tight 로터 뚜겅이 있는 마이크로튜브 로터 RA 24/2가 포함된 패키지로 제공됩니다.