Protein 마커 VI (pre-stained), peqGOLD
공급업체: VWR, part of Avantor
27-2310EA 452680 KRW
27-2310
Protein 마커 VI (pre-stained), peqGOLD
전기영동 시약 Molecular Weight Markers
peqGOLD 미리 염색된 단백질 마커 VI는 10가지 유색 단백질의 혼합물입니다. 이 단백질은 E.coli 에서 재조합적으로 생산되고 고도로 정제되어 로딩 버퍼에서 '바로 시 사용할 수 있는' 상태로 공급됩니다. 단백질 농도는 SDS 폴리아크릴아미드 젤에서 직접 볼 수 있는 밴드를 생성하도록 최적화되었습니다.
  • 10개의 조각으로 구성: -260, -140, -95, -72, -52, -44, -34, -26, -17 및 -10 kDa
대략 100, 35, 25 및 15 kDa의 분자량을 가진 10개의 단백질 중 4개는 파란색 발색단과 결합되어 있는 반면 260, 70 및 40kDa의 단백질 3개는 주황색으로 나타납니다. 또한 50 및 10kDa의 두 단백질은 녹색으로 표시되고 하나의 140kDa 단백질은 분홍색 염료와 결합됩니다. 모든 단백질은 SDS-PAGE로 분석할 때 명확하고 선명한 밴드로 나타납니다.
이 단백질 마커는 알려지지 않은 단백질의 대략적인 크기 추정에 사용할 수 있지만 정확한 분자량 측정을 위해서는 '염색되지 않은' 단백질 마커를 사용하는 것이 좋습니다. 사전 염색된 마커는 겔 진행 및 Western transfer 효율성을 모니터링하는 데 적합합니다.