VWR® PerfectBlue Maxi L, 겔 장치
공급업체: VWR
VWR®
700-0913EA 1385780 KRW
700-0913
VWR® PerfectBlue Maxi L, 겔 장치
전기영동 장치 Horizontal Gel Electrophoresis Systems
Maxi L 장치는 최대 600개의 시료를 작동하는 데 사용할 수 있으므로 동일한 23×40cm 겔 트레이에서 최대 12개의 마이크로타이터 comb를 사용할 수 있는 대규모 시료 스크리닝에 완벽하게 적합합니다.
경제성과 효율성을 위해 제작된 Maxi L 장치는 더 작은 겔을 생성하는데 사용되는 칸막이벽을 적용하고, 시료 로딩을 위한 마이크로타이터 comb는 다중 채널 피펫으로 빠르고 오류 없는 로딩을 제공합니다. '엔드 게이트'(테이핑 필요없음)를 사용하여 겔을 트레이에 직접 부을 수 있으며 3점 레벨링 트레이는 겔의 균일한 두께를 보장하여 이 크기의 겔에서 흔히 발생하는 'smiling' 효과를 줄입니다.
* 약 5mm 두께의 아가로스 겔 기준
납품 정보: 4개의 combs(두께 1,5mm, 2×25, 2×50 톱니), 덮개, 겔 트레이, 레벨링 플랫폼, 엔드 게이트, 탱크, 케이블이 함께 제공됩니다.