VWR® PerfectBlue Maxi ExW, 와이드 포멧 겔 장치
공급업체: VWR
VWR®
700-0910EA 1258980 KRW
700-0910
VWR® PerfectBlue Maxi ExW, 와이드 포멧 겔 장치
전기영동 장치 Horizontal Gel Electrophoresis Systems
이 'extra wide' Maxi 탱크는 많은 시료 수 로딩과 빠른 분리 시간을 위해 개발되었습니다. 최대 10개의 마이크로타이터 comb를 수용하는 Maxi ExW는 최대 500개의 시료를 분리하는 데 사용할 수 있으며 다중 채널 피펫으로 오류 없는 로딩을 제공합니다. 내장형 버블 레벨이 있는 3 포인트 레벨링 플랫폼을 사용하여 Maxi ExQ는 'smiling' 효과 없이 재현성과 신뢰성이 높은 시료 분리를 제공합니다.
트레이에는 2개의 다른 comb 두께를 수용하는 10개의 comb 위치가 있습니다. 트레이는 내부 겔 주입을 위한 견고한 '엔드 게이트'와 동일한 트레이에 더 작은 젤을 붓도록 하는 '트레이 파티션'과 함께 사용하도록 설계되어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
* 약 5 mm 두께의 아가로스 겔 기준.
납품 정보: 4개의 combs(두께 1,5mm, 2×25, 2×50 톱니), 덮개, 겔 트레이, 레벨링 플랫폼, 엔드 게이트, 탱크, 케이블이 함께 제공됩니다.