VWR® PerfectBlueMidi ExW, 와이드포멧 겔 장치
공급업체: VWR
VWR®
700-0842EA 3017850 KRW
700-0842
VWR® PerfectBlueMidi ExW, 와이드포멧 겔 장치
전기영동 장치 Horizontal Gel Electrophoresis Systems
매우 넓은 디자인으로 Midi ExW는 지노타이핑과 같이 단거리의 많은 시료(최대 200개)를 적용해야 할 때 적합합니다. 이 포멧은 작은 설치 공간과 함께 전력 소모 없이 빠른 실행 시간을 제공합니다. 그 결과 선명한 대역 데이터를 생성하는 높은 처리량의 시료 처리를 위한 장치가 제작되었습니다. 모든 PerfectBlue 겔 장치와 마찬가지로 최대 +60°C의 온도에서 겔을 트레이에 직접 부을 수 있습니다. Midi ExW의 경우 트레이를 시스템에 공급되는 효과적인 '엔드 게이트'로 벽으로 막을 수 있습니다. 또한 겔 크기는 벽면 comb나 알루미늄 캐스팅 댐을 사용하여 줄일 수 있습니다.
* 약 5mm 두께의 아가로스 겔 기준.
주문 정보:각 장치는 4개의 마이크로타이터 combs(두께 1.5mm, 톱니 50개)와 덮개, 겔 트레이, 탱크, 케이블, 겔 주입용 엔드 게이트가 제공됩니다.