VWR® PerfectBlue, 범용 파워 서플라이
공급업체: VWR
PerfectBlue™
700-1285EA 800250 KRW
700-1285
VWR® PerfectBlue, 범용 파워 서플라이
파워 서플라이
VWR® PerfectBlue 파워 서플라이는 PC 하우징과 난연성 ABS 전면판으로 구성되어 있으며 DNA, RNA 및 단백질 전기영동, 블로팅, 일반적인 수평 및 수직 전기영동에 적합합니다.
  • 쌓을 수 있는 케이스가 있는 컴팩트한 크기로 작은 설치 공간 제공
  • TFT-LCD(2,4") 컬러 스크린은 작동 중 모든 매개변수를 보여줌
  • 알람 기능이 있는 타이머
  • 정전압/전류/전원 동작 모드
  • 정전 후 프로그램을 자동으로 다시 시작
파워 서플라이는 마이크로프로세서로 제어되며 일반 실험실에서 가장 광범위한 분야를 포괄하는 4쌍의 콘센트 단자가 있습니다. 마이크로프로세서 제어는 연속적으로 또는 시간 제한 출력으로 수행할 수 있으며 사용자는 타이머를 재설정하지 않고도 언제든지 일시 중단했다가 다시 시작할 수 있습니다.
최대 6개의 다단계 설정 조건을 제공하는 전체 프로그래밍 가능 모드에서 작동할 수 있습니다. 장치에는 쉬운 시동을 위해 사전 프로그래밍된 일반적인 작동 조건이 있습니다. 실험실 및 실험의 안전을 보장하는 기능이 설계되어 있습니다.
추가 기능에는 누출 감지, 과열/전압/전류 보호, 급격한 부하 변경 감지, 덮개가 있는 플러그 및 소켓이 있습니다. 자동 크로스오버가 있는 전압 또는 전류, 목표 일정 모드가 설정되면 시스템이 자동으로 두 개의 다른 파라미터를 최대값으로 조정하여 일정한 실행을 허용합니다. .
증명: ELT 인증됨.