VWR® PerfectBlue Twin M, 듀얼 겔 장치
공급업체: VWR
VWR®
700-0955EA 2098290 KRW
700-0955 700-0961
VWR® PerfectBlue Twin M, 듀얼 겔 장치
전기영동 장치 Vertical Gel Electrophoresis Systems
16×14cm 겔용 Twin M은 단백질, SSCP 및 디뉴클레오티드 반복의 비변성 전기영동 외에도 SDS PAGE 분야를 위한 다용도 장치입니다. 확장된 상부 버퍼 챔버, 물 순환 시스템 및 방열판 알루미늄 세라믹 플레이트로 Twin M은 직선적이고 날카로운 밴드를 유지하면서 고속 분리를 제공합니다.
* 평균 겔 및 20mm 깊이의 톱니
주문 정보:캐스팅 베이스가 있거나 없는 완전 장치, 내부 냉각 코어, 덮개가 부착된 SuperSafe 커버, 4개의 유리 플레이트 쌍 세트, 4개의 combs(1,5mm 두께, 2×10 및 2×15 톱니), 4개의 스페이서 세트(1,5mm), 2개의 교체 개스킷, 1개의 블로킹 플레이트 (단일 겔 실행용) 및 1개의 스페이스 플레이트 포함.