Hexamethylenetetramine ≥98%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
Warning
24558.293EA 106710 KRW
24558.293
Hexamethylenetetramine ≥98%, GPR RECTAPUR®
Hexamethylenetetramine
포뮬러: C₆H₁₂N₄
MW: 140,19 g/mol
녹는점: 280 °C
밀도: 1,33 g/cm³ (20 °C)
인화점: 250 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00006895
CAS 번호: 100-97-0
EINECS: 202-905-8
UN: 1328
ADR: 4.1,III
Merck 색인: 13,05994
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/97/2298497.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %