L(+)-Ascorbic acid, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
동의어: Ascorbic AcidAcidum ascorbicum
20155.237EA 85640 KRW
20155.237 20155.294
L(+)-Ascorbic acid, TECHNICAL
L(+)-Ascorbic acid
포뮬러: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
끊는점: 553 °C (1013 hPa)
녹는점: 190…192 °C
밀도: 1,694 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00064328
CAS 번호: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
UN: 0000
REACH: exempt
Merck 색인: 13,00837
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test