Holmium(III) oxide ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
24591.105EA 286990 KRW
24591.105
Holmium(III) oxide ≥99.9%, GPR RECTAPUR®
Holmium(III) oxide
포뮬러: Ho₂O₃
MW: 377,86 g/mol
끊는점: 2600 °C (1013 hPa)
녹는점: 2400 °C
밀도: 3,79 g/cm³ (20 °C)
MDL 번호: MFCD00011053
CAS 번호: 12055-62-8
EINECS: 235-015-3
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99.9 %