Thiodiglycol ≥99%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: 2,2´-Thiodiethanol2,2'-Thiodiethanol
28620.182EA 192490 KRW
28620.182
Thiodiglycol ≥99%, TECHNICAL
Thiodiglycol
포뮬러: S(CH₂CH₂OH)₂
MW: 122,19 g/mol
끊는점: 282 °C (1013 hPa)
녹는점: –10 °C
밀도: 1,18 g/cm³ (20 °C)
인화점: 113 °C (closed cup)
CAS 번호: 111-48-8
EINECS: 203-874-3
UN: 3334
ADR: ,
Merck 색인: 12,09466
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/42/2297942.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %