Ammonium sulphate ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
공급업체: VWR Chemicals
85509.290EA
104000
KRW
85509.290
Ammonium sulphate ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Ammonium sulphate
포뮬러:
(NH₄)₂SO₄ MW: 132,14 g/mol 녹는점: 336…339 °C 밀도: 1,78 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00003391 CAS 번호: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 UN: 0000 REACH: 01-2119455044-46 Merck 색인: 13,00559 |
사양 테스트 결과
Assay | Min. 99.0 % |
Appearance | White crystals |
pH (5 %) | 4.5 - 6.0 |
Sulphated ash | Max. 0.1 % |