Ammonium sulphate ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
공급업체: VWR Chemicals
85509.290EA 104000 KRW
85509.290
Ammonium sulphate ≥99.0% Reag. Ph. Eur.
Ammonium sulphate
포뮬러: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
녹는점: 336…339 °C
밀도: 1,78 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00003391
CAS 번호: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
UN: 0000
REACH: 01-2119455044-46
Merck 색인: 13,00559
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99.0 %
Appearance White crystals
pH (5 %) 4.5 - 6.0
Sulphated ash Max. 0.1 %