Ammonium thiocyanate ≥98%, purified
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: Ammonium rhodanide
21342.297EA 149940 KRW
21342.297
Ammonium thiocyanate ≥98%, purified
Ammonium thiocyanate
포뮬러: NH₄SCN
MW: 76,12 g/mol
녹는점: 150 °C
밀도: 1,305 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00011428
CAS 번호: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
UN: 0000
Merck 색인: 13,00564
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm