Ammonium chloride ≥99%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
|
Warning
|
21235.297EA
85640
KRW
21235.297
21235.468
21235.366
Ammonium chloride ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ammonium chloride
포뮬러:
NH₄Cl MW: 53,49 g/mol 녹는점: 335 °C 밀도: 1,5256 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00011420 CAS 번호: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 UN: 0000 REACH: 01-2119487950-27 Merck 색인: 13,00510 |
사양 테스트 결과
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.9 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |