Tetraethyl orthosilicate (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: Tetraethoxysilane
24004.290EA 253300 KRW
24004.360 24004.290
Tetraethyl orthosilicate (TEOS) ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
포뮬러: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
끊는점: 168 °C (1013 hPa)
녹는점: –85,5 °C
밀도: 0,933 g/cm³ (20 °C)
인화점: 38 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00009062
CAS 번호: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck 색인: 13,03882
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %