Carborundum, TECHNICAL 0,105 mm
공급업체: VWR Chemicals
22505.297EA 153160 KRW
22505.297
Carborundum, TECHNICAL 0,105 mm
Carborundum
포뮬러: SiC
MW: 40,1 g/mol
끊는점: < 2700 °C (1013 hPa)
녹는점: 2700 °C
밀도: 3,23 g/cm³ (20 °C)
CAS 번호: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
UN: 0000
Merck 색인: 12,08636
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test