Aluminium oxide, TECHNICAL, calcined
동의어: Alumina C
20985.361EA 275440 KRW
20985.361 20985.460
Aluminium oxide, TECHNICAL, calcined
Aluminium oxide
포뮬러: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
끊는점: 2980 °C (1013 hPa)
녹는점: 2045 °C
밀도: 3,94 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00003424
CAS 번호: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
UN: 0000
REACH: 01-2119529248-35
Merck 색인: 13,00355
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test