Magnesium sulphate, anhydrous 99-100.5% USP
E797-2.5KGEA 1832440 KRW
E797-2.5KG E797-500G
Magnesium sulphate, anhydrous 99-100.5% USP
Magnesium sulphate
포뮬러: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
녹는점: 1127 °C
밀도: 2,65 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00011110
CAS 번호: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
UN: 0000
Merck 색인: 12,05731
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Chloride <0.014%
Heavy Metals <0.001%
Iron <0.002%
Loss on Drying 2%
pH (5%, Water) @25 °C 5 – 9.2
Purity (after ignition) 99 – 100.5%
Selenium <0.003%