Magnesium oxide heavy, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
25056.460EA
0
KRW
25056.460
Magnesium oxide heavy, TECHNICAL
Magnesium oxide
포뮬러:
MgO MW: 40,3 g/mol 끊는점: 3600 °C (1013 hPa) 녹는점: 2800 °C 밀도: 3,58 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00011109 CAS 번호: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 UN: 0000 Merck 색인: 12,05713 |
사양 테스트 결과
Assay (on ignited basis) | Min. 85% |
Loss on ignition (800°C) | Max. 8% |
Silica | 3 - 6 % |