Calcium oxide ≥92%, powder, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: Lime
22645.260EA 112000 KRW
22645.260 22645.360
Calcium oxide ≥92%, powder, TECHNICAL
Calcium oxide
포뮬러: CaO
MW: 56,08 g/mol
끊는점: 2850 °C (1013 hPa)
녹는점: 2580 °C
밀도: 3,38 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00010911
CAS 번호: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: ,
Merck 색인: 13,01691
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 92 %