Calcium carbonate ≥95%, powder, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
22290.363EA 183630 KRW
22290.363
Calcium carbonate ≥95%, powder, TECHNICAL
Calcium carbonate
포뮬러: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
녹는점: 825 °C
밀도: 2,71 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00010906
CAS 번호: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
UN: 0000
REACH: 01-2119486795-18
Merck 색인: 13,01658
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 95 %