Tannic acid, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
|
Danger
|
동의어:
Tannin
, Gallotannin
0377-01EA
1011200
KRW
0377-01
Tannic acid, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Tannic acid
- Lot analysis on label
포뮬러:
C₇₆H₅₂O₄₆ MW: 1701,2 g/mol 녹는점: 218…219 °C 밀도: 2,477 g/cm³ (20 °C) 인화점: 199 °C 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00011386 CAS 번호: 1401-55-4 EINECS: 231-781-8 UN: 0000 ADR: 5.1,III Merck 색인: 12,07825 |
사양 테스트 결과
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
Residue after Ignition | ≤0.10 % |
Loss on Drying at 105°C | ≤12.0 % |