Potassium hexachloroplatinate(IV), TECHNICAL
Danger
동의어: Dipotassium hexachloroplatinate
26749.081EA 1034660 KRW
26749.081
Potassium hexachloroplatinate(IV), TECHNICAL
Potassium hexachloroplatinate(IV)
포뮬러: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
녹는점: 250 °C
밀도: 3,344 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00011389
CAS 번호: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 3290
ADR: 6.1 (8),II
Merck 색인: 12,07800
Order Now
사양 테스트 결과
Assay (calculated as Pt) Min. 39.5 %