di-Potassium hydrogen phosphate ≥96%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
동의어:
Potassium hydrogen phosphate
26927.460EA
0
KRW
26927.460
di-Potassium hydrogen phosphate ≥96%, TECHNICAL
di-Potassium hydrogen phosphate
포뮬러:
K₂HPO₄ MW: 174,18 g/mol 녹는점: 340 °C 밀도: 2,3 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00011383 CAS 번호: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 UN: 0000 Merck 색인: 12,07828 |
사양 테스트 결과
Assay | Min. 96 % |