Potassium hexacyanoferrate(III) ≥96%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
동의어: Potassium ferricyanide(III)Potassium ferricyanideTripotassium hexacyanoferrate
26807.297EA 308870 KRW
26807.297
Potassium hexacyanoferrate(III) ≥96%, TECHNICAL
Potassium hexacyanoferrate(III)
포뮬러: K₃Fe(CN)₆
MW: 329,25 g/mol
밀도: 1,85 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00011392
CAS 번호: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 0000
Merck 색인: 12,07792
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 96 %