Thymol ≥99%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
Danger
20728.237EA 145000 KRW
20728.237
Thymol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Thymol
포뮬러: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
MW: 150,22 g/mol
끊는점: 233 °C (1013 hPa)
녹는점: 49…51 °C
밀도: 0,965 g/cm³ (25 °C)
인화점: 104 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002309
CAS 번호: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck 색인: 12,09540
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/44/2297844.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %
Melting point 49 - 51 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %