VWR® PerfectBlueMini S, 겔 장치
공급업체: VWR
VWR®
700-0741EA 602390 KRW
700-0741
VWR® PerfectBlueMini S, 겔 장치
전기영동 장치 Horizontal Gel Electrophoresis Systems
모든 PerfectBlue 전기영동 제품군 중 가장 작은 Mini S는 최대 24개의 시료를 로딩할 수 있어 짧고 빠른 시료 분리가 가능합니다. 이 모델은 직접 챔버 겔 캐스팅 및 임베디드 플래티넘 전극 등 대형 모델의 모든 기능을 포함하고 있으며, 덮개, 파워 덮개, 2개의 comb 및 읽기 쉬운 눈금자가 있는 겔 트레이와 함께 제공됩니다.
겔 사이즈 (W×L): 70×80mm
액세서리 정보: 액세서리 정보: 액세서리 정보: * 약 5mm 두께의 아가로스 겔 기준
주문 정보:2 combs(6 및 10개의 톱니, 1,5mm 두께)가 표준으로 제공됩니다.