4-Aminophenol ≥99%, purified
공급업체: VWR Chemicals
Warning
21168.262EA 277000 KRW
21168.262
4-Aminophenol ≥99%, purified
4-Aminophenol
포뮬러: H₂NC₆H₄OH
MW: 109,13 g/mol
끊는점: 284 °C (1013 hPa)
녹는점: ∼186 °C
밀도: 1,3 g/cm³ (20 °C)
인화점: 195 °C (closed cup)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00007869
CAS 번호: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck 색인: 13,00461
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/69/2300469.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %