Cycloheximide ≥90.0%
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,Naramycin AActidione
441894CEA 903200 KRW
441894C 441892A
Cycloheximide ≥90.0%
Cycloheximide
Inhibits DNA and protein synthesis.
포뮬러: C₁₅H₂₃NO₄
MW: 281,35 g/mol
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00082346
CAS 번호: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/03/2298903.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 90.0 %
Melting point 107 - 120 °C