N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) ≥99%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: 1-Methyl-2-pyrrolidinone
25675.465EA 0 KRW
25675.465 25675.294
N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) ≥99%, TECHNICAL
N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)
포뮬러: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
끊는점: 202 °C (1013 hPa)
녹는점: –24 °C
밀도: 1,033 g/cm³ (20 °C)
인화점: 91 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00003193
CAS 번호: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
UN: 0000
REACH: 01-2119472430-46
Merck 색인: 12,06197
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/54/2298854.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test