Isoamyl alcohol ≥99%, Ultra Pure Grade
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: 3-Methyl-1-butanolIsopentyl alcohol3-Methylbutanoliso-Pentanol
0944-1LEA 397930 KRW
0944-1L
Isoamyl alcohol ≥99%, Ultra Pure Grade
Isoamyl alcohol
포뮬러: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
끊는점: 130 °C (1013 hPa)
녹는점: –117 °C
밀도: 0,812 g/cm³ (20 °C)
인화점: 42 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002934
CAS 번호: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck 색인: 13,05214
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/69/2301569.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Color (APHA) <20
Moisture (KF) ≤1%
Purity ≥99%